Learn More
Chlorhydrate de 4-amino-1-naphthol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426866 25 g 25g
11406866 1 g 1g
11416866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23978.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5959-56-8 | C10H10ClNO | 195.646 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5959-56-8
Formule moléculaire C10H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 195.646
Numéro MDL MFCD00012562
Clé InChI FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
CID PubChem 2723858
Nom IUPAC 4-aminonaphthalen-1-ol;chlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Point de fusion ∼272°C (decomposition)
Quantité 25 g
Poids de la formule 195.65
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride