Learn More
4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-méthylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Code produit 30005339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005339 50 mg 50mg
30008193 100 mg 100mg
30005742 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005339 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60296050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 956025-83-5
Formule moléculaire C17 H21 N5
Poids moléculaire (g/mol) 295.38
Nom IUPAC 1-tert-butyl-3-[(3-méthylphényl)méthyl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-amine
SMILES Cc1cccc(Cc2nn(c3ncnc(N)c23)C(C)(C)C)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
Poids de la formule 295.1797
Pourcentage de pureté >95%