Learn More
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11419837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22797.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 106876-54-4 | C7H5F2NO2 | 173.12 g/mol
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole est utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106876-54-4
Formule moléculaire C7H5F2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.12
Numéro MDL MFCD00792416
Clé InChI RXIKYXZKSIARLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxol-4-amine, 2,3-difluoromethylenedioxy aniline, 2,2-difluoro-4-amino-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-amine, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxol-4-amine, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-4-ylamine, 2,3-difluoromethylenedioxy-aniline, acmc-1btze, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-amine
CID PubChem 2736891
Nom IUPAC 2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-4-amine
SMILES NC1=CC=CC2=C1OC(F)(F)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 173.12
Pourcentage de pureté ≥97%