Learn More
Acide 4-amino-2,3,5,6-tétrafluorobenzoïque, 97 %
Code produit 11334576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334576 25 g 25g
11314576 1 g 1g
11324576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20128.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 944-43-4 | C7H3F4NO2 | 209,1 g/mole
Il est utilisé dans la recherche chimique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Il est utilisé dans la recherche chimique et comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol (25 mg/ml).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 944-43-4
Formule moléculaire C7H3F4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.1
Numéro MDL MFCD00007647
Clé InChI WTNSXWSOTDBWOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzoic acid, acmc-209rrw, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoicacid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
CID PubChem 70345
Nom IUPAC 42,3,5,6Acide-amino--tétrafluorobenzoïque
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Point de fusion 182°C to 184°C
Quantité 25 g
Beilstein 2121117
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in methanol (25mg/ml).
Poids de la formule 209.11
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement