Learn More
4-Amino-2,5-bis(trifluorométhyl)phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-2,5-bis(trifluoromethyl)phenol |
| CAS | 1805587-94-3 |
| Formule moléculaire | C8H5F6NO |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5F6NO/c9-7(10,11)3-2-6(16)4(1-5(3)15)8(12,13)14/h1-2,16H,15H2 |
| SMILES | Nc1cc(c(O)cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 4-amino-2,5-bis(trifluorométhyl)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.12 |
| Poids de la formule | 245.0275 |