Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-Amino-2,5-difluorobenzeneboronique 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15419755 250 mg 250mg
15409755 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15419755 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52356.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 939807-75-7 | C12H16BF2NO2 | 255.072 g/mol
4-Amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘ester pinacol de l‘acide 4-amino-2,5-difluorobenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939807-75-7
Formule moléculaire C12H16BF2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.072
Numéro MDL MFCD09743045
Clé InChI SOHBHFWRCLJGDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 4-amino-2,5-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 2,5-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 57955144
Nom IUPAC 2,5-difluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 255.07
Pourcentage de pureté 96%