Learn More
4-amino-2,6-dichlorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444623 10 g 10g
11454623 50 g 50g
11464623 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444623 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11568.09
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 5930-28-9 | C6H5Cl2NO | 178.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5930-28-9
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 178.01
Numéro MDL MFCD00007875
Clé InChI KGEXISHTCZHGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2,6-dichloro, 2,6-dichloro-p-aminophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxyaniline, unii-i0l4csx5n0, i0l4csx5n0, 2,6-dichloro-4-amino phenol, 4-amino-2,6-dichloro-phenol, acmc-209mc4, dsstox_cid_20720
CID PubChem 80037
Nom IUPAC 4-amino-2,6-dichlorophénol
SMILES NC1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2,6-dichlorophenol
Point de fusion 164°C to 169°C
Quantité 10 g
Beilstein 2361665
Poids de la formule 178.02
Pourcentage de pureté 97%