Learn More
4-amino-2,6-dichlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10558090 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10558090 5 g Flacon en verre 5g
10132940 25 g Flacon en verre 25g
10306070 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10558090 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103480050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5930-28-9 | C6H5Cl2NO | 178.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5930-28-9
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 178.01
Numéro MDL MFCD00007875
Clé InChI KGEXISHTCZHGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2,6-dichloro, 2,6-dichloro-p-aminophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxyaniline, unii-i0l4csx5n0, i0l4csx5n0, 2,6-dichloro-4-amino phenol, 4-amino-2,6-dichloro-phenol, acmc-209mc4, dsstox_cid_20720
CID PubChem 80037
Nom IUPAC 4-amino-2,6-dichlorophénol
SMILES NC1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2, 6-dichlorophenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164°C to 168°C
Couleur Beige ou marron à rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H2(Cl)2OH
Quantité 5 g
Beilstein 13, 512
Informations sur la solubilité (2.5% in 96% ethanol) Clear to slightly hazy
Poids de la formule 178.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2,6-dichlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.