Learn More
4-Amino-2,6-dichlorophénol, TRC
Code produit 30335136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335136 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335136 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA63207310G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2,6-dichlorophenol
CAS 5930-28-9
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H,9H2
SMILES Nc1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Nom IUPAC 4-amino-2,6-dichlorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 178.02
Poids de la formule 176.9748