Learn More
4-amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10598460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10598460 100 g Flacon en plastique 100g
10433585 25 g Flacon en plastique 25g
10163301 500 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10598460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103521000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 873-83-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-83-6
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.10
Numéro MDL MFCD00006071
Clé InChI LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminouracil, 4-amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-aminouracil, 6-aminopyrimidine-2,4-diol, 6-amino-2,4-pyrimidinediol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino, uracil, 6-amino, cytosine, 6-hydroxy, 6-amino-2,4-dihydroxypyrimidine
CID PubChem 70120
SMILES NC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2, 6-dihydroxypyrimidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Marron à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 24, 469
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in methanol
Nom IUPAC 6-amino-1H-pyrimidine-2,4-dione
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.