Learn More
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479707 10 g 10g
11469707 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22175.09
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 461-98-3 | C6H9N3 | 123.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-98-3
Formule moléculaire C6H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 123.159
Numéro MDL MFCD00006106
Clé InChI BJJDXAFKCKSLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2,6-dimethylpyrimidine, kyanmethin, cyanomethine, cyanmethine, kyanmethine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinamine, 2,4-dimethyl-6-aminopyrimidine, 6-amino-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinylamine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dimethyl
CID PubChem 68039
Nom IUPAC 2,6-diméthylpyrimidine-4-amine
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Point de fusion 184°C to 186°C
Quantité 10 g
Merck Index 14,5326
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 99%