Learn More
4-Amino-2-bromobenzonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407758 1 g 1g
15417758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61247.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 53312-82-6 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53312-82-6
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.04
Numéro MDL MFCD03695814
Clé InChI OSYGPHDNNWRFJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-4-aminobenzonitrile, ksc494a6n, benzonitrile, 4-amino-2-bromo
CID PubChem 824602
Nom IUPAC 4-amino-2-bromobenzonitrile
SMILES NC1=CC(Br)=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-bromobenzonitrile
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre