Learn More
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409517 1 g 1g
15429517 250 mg 250mg
15419517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15409517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52776.03
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 94741-70-5 | C5H3BrN4 | 199.011 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94741-70-5
Formule moléculaire C5H3BrN4
Poids moléculaire (g/mol) 199.011
Numéro MDL MFCD00173661
Clé InChI CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-bromo-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-bromo-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-bromo, 4-azanyl-2-bromanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 2-bromo-4-amino-5-cyanopyrimidine, acmc-209xix, 4-amino-2-bromo-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
CID PubChem 2735285
Nom IUPAC 4-amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Br)N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Point de fusion 254°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.01
Pourcentage de pureté 97%