Learn More
Acide 4-Amino-2-chloro-3-fluorobenzèneboronic pinacol ester, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497796
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
15497796 250 mg 250mg
15487796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15497796 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H62733.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1154740-65-4
Formule moléculaire C12H16BClFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 271.52
Numéro MDL MFCD16996254
Clé InChI NFNKJOVOJSFUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-2-chloro-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-chloro-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 59606745
Nom IUPAC 3-chloro-2-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C(F)=C(N)C=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 271.52
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.