Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 97%
Code produit 15452108
Change view
Click to view available options
Quantité:
1g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15452108 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15452108 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H55765.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS 155-10-2
Formule moléculaire C4H3ClFN3
Numéro MDL MFCD00057344
Quantité 1g
Synonyme 4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidin
Clé InChI SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F
Nom IUPAC 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 147.537
CID PubChem 254372
Poids de la formule 147.54
Pourcentage de pureté 97%