Learn More
4-Amino-2-chloro-5-nitropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481699 5 g 5g
15491699 250 mg 250mg
15471699 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64478.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1920-66-7 | Molecular Formula: C4H3ClN4O2 | Molecular Weight: 174.54 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une matière première et d’un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique des secteurs agrochimique, pharmaceutique et de colorant de synthèse.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1920-66-7
Formule moléculaire C4H3ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.54
Numéro MDL MFCD00127771
Clé InChI RZGOEIWDMVQJBQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74716
Nom IUPAC 2-chloro-5-nitropyrimidin-4-amine
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chloro-5-nitropyrimidine
Point de fusion 221°C to 226°C
Quantité 5 g
Beilstein 156953
Synonyme 4-amino-2-chloro-5-nitropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-4-amino-5-nitropyrimidine, 2-chloro-5-nitro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-nitro-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine,2-chloro-5-nitro, acmc-209x0o, 4-amino-5-nitro-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-nitropyrimidine-4-amine
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 174.54
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide