Learn More
4-Amino-2-chloro-6,7-diméthoxyquinazoline, TRC
Code produit 30011887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011887 25 g 25g
30006957 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60343925G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23680-84-4
Formule moléculaire C10 H10 Cl N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 239.66
Synonyme 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Nom IUPAC 2-chloro-6,7-diméthoxyquinazoline-4-amine
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Poids de la formule 239.0462