Learn More
Acide 4-amino-2-chlorobenzèneacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-2-chlorobenzeneacetic Acid |
| CAS | 50712-59-9 |
| Formule moléculaire | C10H12ClNO2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 4-Amino-2-chloro-benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-2-14-10(13)5-7-3-4-8(12)6-9(7)11/h3-4,6H,2,5,12H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccc(N)cc1Cl |
| Nom IUPAC | 2-(4-amino-2-chlorophényl)acétate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 213.66 |
| Poids de la formule | 213.0557 |