Learn More
Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10750901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10750901 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10750901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203230050
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Note relative au nom 97%
CAS 2457-76-3
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210°C to 215°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Formule linéaire H2NC6H3(Cl)CO2H
Numéro MDL MFCD00007772
Quantité 5 g
Beilstein 14, 438
Synonyme 2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
Clé InChI MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-amino-2-chlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
CID PubChem 17154
ChEBI CHEBI:59472
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.