Learn More
4-amino-2-chlorobenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392807 5 g 5g
11302817 25 g 25g
11312817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15924.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20925-27-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
4-Amino-2-chlorobenzonitrile is commonly used as an organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-amino-2-chlorobenzonitrile est couramment utilisé comme réactif organique.
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20925-27-3
Formule moléculaire C7H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 152.58
Numéro MDL MFCD00035926
Clé InChI ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
CID PubChem 88728
Nom IUPAC 4-amino-2-chlorobenzonitrile
SMILES NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Point de fusion 116°C to 119°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2936425
Poids de la formule 152.58
Pourcentage de pureté ≥98%