Learn More
4-amino-2-chlorobenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13511620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13511620 50 g 50g
13501440 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13511620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 443880500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 20925-27-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20925-27-3
Formule moléculaire C7H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 152.58
Numéro MDL MFCD00035926
Clé InChI ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
CID PubChem 88728
Nom IUPAC 4-amino-2-chlorobenzonitrile
SMILES NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Point de fusion 116.0°C to 118.0°C
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 152.58
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.