Learn More
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Code produit 30327408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327408 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327408 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60403010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
CAS 94741-69-2
Formule moléculaire C5H3ClN4
Quantité 10 g
Synonyme 4-Amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
Formule InChI InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)ncc1C#N
Nom IUPAC 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 154.56
Poids de la formule 154.0046