Learn More
4-Amino-2-chloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15482258 1 g 1g
15402268 250 mg 250mg
15492258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55875.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7461-50-9 | C4H4ClN3 | 129.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7461-50-9
Formule moléculaire C4H4ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 129.55
Numéro MDL MFCD00194051
Clé InChI LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinamine, 2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-pyrimidine, 2-chloropyrimidine-4-ylamine, zlchem 116, pubchem6955
CID PubChem 345752
Nom IUPAC 2-chloropyrimidin-4-amine
SMILES NC1=CC=NC(Cl)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-chloropyrimidine
Point de fusion 197°C to 205°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 129.55
Pourcentage de pureté 98%