Learn More
4-Amino-2-fluoro-5-méthoxybenzèneboronic acide pinacol ester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455366 1 g 1g
15465366 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455366 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59944.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1326283-60-6 | Molecular Formula: C13H19BFNO3 | Molecular Weight: 267.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1326283-60-6
Formule moléculaire C13H19BFNO3
Poids moléculaire (g/mol) 267.11
Numéro MDL MFCD22419265
Clé InChI JWACNMHKJHEWAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
CID PubChem 67363295
Nom IUPAC 5-fluoro-2-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES COC1=C(N)C=C(F)C(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 267.11
Pourcentage de pureté 96%