Learn More
4-2ester pinacol de lʼacide amino--fluorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495346 1 g 1g
15405356 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59916.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 819057-45-9 | Molecular Formula: C12H17BFNO2 | Molecular Weight: 237.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 819057-45-9
Formule moléculaire C12H17BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 237.08
Numéro MDL MFCD09951877
Clé InChI FLMNWVXAEGUVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-amino-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline
CID PubChem 44755207
Nom IUPAC 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(N)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.08
Pourcentage de pureté 96%