Learn More
Acide 4-Amino-2-fluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342159 1 g 1g
15423417 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26146.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 446-31-1 | Molecular Formula: C7H6FNO2 | Molecular Weight: 155.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-31-1
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.128
Numéro MDL MFCD01569397
Clé InChI QHERSCUZBKDVOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-aminobenzoic acid, 4-amino-2-fluorobenzoicacid, 4-amino-2-fluorobenzenecarboxylic acid, 4-amino-2-fluoro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoroaniline, benzoic acid, 4-amino-2-fluoro, pubchem4693, acmc-209jz6, ksc237k0f, 4-amino-2-fluoro benzoic acid
CID PubChem 302680
Nom IUPAC Acide4-amino-2-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Point de fusion 209°C to 211°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 98%