Learn More
4-Amino-2-isopropyle-5-chlorhydrate de méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride |
| Point de fusion | 258°C to 262°C |
| Odeur | Odorless |
| Formule moléculaire | C6H10O6 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3700651 |
| Synonyme | d-gulono-1,4-lactone, d---gulonic acid gamma-lactone, gulonolactone, d-gulonic acid gamma-lactone, gulono-1,4-lactone, d-gulonic acid-1,4-lactone, 3r,4s,5s-5-r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3r,4s,5s-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, d-gulono-gamma-lactone, gulonic acid-1,4-lactone |
| Clé InChI | SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O |
| Nom IUPAC | (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one |
| Show More |