Learn More
4-amino-2-mercaptopyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10256890 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10256890 1 g Flacon en verre 1g
10216940 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10256890 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 214770010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 333-49-3 | C4H5N3S | 127.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 333-49-3
Formule moléculaire C4H5N3S
Poids moléculaire (g/mol) 127.17
Clé InChI DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiocytosine, 4-amino-2-mercaptopyrimidine, thiocytosine, 4-aminopyrimidine-2-thiol, cytosine, thio, cytosine, 2-thio, 2 1h-pyrimidinethione, 4-amino, 2 1h-pyrimidinone, 4-aminothio, 4-amino-2 1h-pyrimidinethione, 4-amino-2-thiopyrimidine
CID PubChem 2724245
Nom IUPAC 6-amino-1H-pyrimidine-2-thione
SMILES C1=C(NC(=S)N=C1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-mercaptopyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre