Learn More
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, TRC
Code produit 30325249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325249 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6119305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-mercaptopyrimidine
CAS 333-49-3
Formule moléculaire C4 H5 N3 S
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES NC1=NC(=S)NC=C1
Nom IUPAC 4-amino-1H-pyrimidine-2-thione
Poids moléculaire (g/mol) 127.17
Poids de la formule 127.0204