Learn More
Acide 4-amino-2-méthoxy-5-(méthylsulfonyl)benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| CAS | 71675-99-5 |
| Formule moléculaire | C9H11NO5S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 4-Amino-5-methylsulfonyl-2-methoxybenzoic Acid, 2-Methoxy-4-amino-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO5S/c1-15-7-4-6(10)8(16(2,13)14)3-5(7)9(11)12/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(N)c(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)C |
| Nom IUPAC | Acide 4-amino-2-méthoxy-5-méthylsulfonylbenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.25 |
| Poids de la formule | 245.0358 |