Learn More
Acide 4-amino-2-méthoxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387239 5 g 5g
11397239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387239 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27419.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2486-80-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2486-80-8
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.164
Numéro MDL MFCD00114479
Clé InChI OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-o-anisic acid, 4-amino-2-methoxy-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid, 2-methoxy-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzoicacid, 4-azanyl-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid, acmc-20aicb, pubchem4934
CID PubChem 75599
Nom IUPAC Acide4-amino-2-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-methoxybenzoic acid
Point de fusion ∽150°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 97%