Learn More
Acide 4-amino-2-(méthoxycarbonyl)benzoïque, TRC
Code produit 30333462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333462 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333462 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA898345250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-amino-2-(methoxycarbonyl)benzoic acid
CAS 1000342-08-4
Formule moléculaire C9 H9 N O4
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Methyl 4-amino-1,2-benzenedicarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)7-4-5(10)2-3-6(7)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
SMILES COC(=O)c1cc(N)ccc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-amino-2-méthoxycarbonate
Poids moléculaire (g/mol) 195.172
Poids de la formule 195.053