Learn More
Chlorhydrate de 4-amino-2-méthoxyphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-2-methoxy-phenol |
| CAS | 4956-52-9 |
| Formule moléculaire | C7 H9 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(N)ccc1O |
| Nom IUPAC | 4-amino-2-méthoxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.15 |
| Poids de la formule | 139.0633 |