Learn More
Acide 4-amino-2-méthylbenzoique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434267 5 g 5g
15424267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31657.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2486-75-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2486-75-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD06656133
Clé InChI XRSQZFJLEPBPOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-4-aminobenzoic acid, 2-methyl-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methyl, pubchem10924, 4-amino-o-toluic acid, methyl-p-aminobenzoesaure, acmc-1cnb3, methyl-4-amino benzoic acid
CID PubChem 241632
Nom IUPAC Acide 4-amino-2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-methylbenzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide