Learn More
4-Amino-2-méthylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Amino-2-methylpyridine is used to prepare 2-methyl-pyridin-4-ol; nitrate at 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-amino-2-méthylpyridine est utilisée pour préparer le 2-méthyl-pyridin-4-ol ; nitrate à 20°C.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-2-methylpyridine |
| Point de fusion | 93°C to 97°C |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
| Poids de la formule | 108.14 |
| Pourcentage de pureté | 98% |