Learn More
4-amino-2-(méthylthio)pyrimidine-5-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498807 5 g -
11488807 1 g 1g
11408817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19949.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 770-30-9 | C6H6N4S | 166.20 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 770-30-9
Formule moléculaire C6H6N4S
Poids moléculaire (g/mol) 166.20
Numéro MDL MFCD00023237
Clé InChI VYDHBDPZNLVELI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-methylthio pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthio-5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthiopyrimidine-5-carbonitrile, maybridge1_004789, acmc-20a4j5, 4-amino-5-cyano-2-methylthiopyrimidine, 4-amino-5-cyano-2-methylthio pyrimidine
CID PubChem 295757
Nom IUPAC 4-amino-2-méthylsulfanylpyrimidine-5-carbonitrile
SMILES CSC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Point de fusion 240°C to 243°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 166.21
Pourcentage de pureté 97%