Learn More
4-amino-2-(méthylthio)pyrimidine-5-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10150412 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10150412 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10150412 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354310010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Note relative au nom 97%
CAS 770-30-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 240°C to 242°C
Couleur Crème à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H6N4S
Numéro MDL MFCD00023237
Quantité 1 g
Beilstein 25, V,17, 157
Synonyme 4-amino-2-methylthio pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthio-5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthiopyrimidine-5-carbonitrile, maybridge1_004789, acmc-20a4j5, 4-amino-5-cyano-2-methylthiopyrimidine, 4-amino-5-cyano-2-methylthio pyrimidine
Clé InChI VYDHBDPZNLVELI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
Nom IUPAC 4-amino-2-(méthylsulfanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 166.20
CID PubChem 295757
Poids de la formule 166.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.