Learn More
4-amino-2-picoline, 98+ %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-2-picoline |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 92°C to 95°C |
| Couleur | Brun clair |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 108.14 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Amino-2-picoline
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.