Learn More
Acide 4-amino-2-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15405377 1 g 1g
15415377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32626.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 393-06-6 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-06-6
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.14
Numéro MDL MFCD03407959
Clé InChI AMVHEVZYTGHASE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-trifluoromethyl benzoic acid, 5-amino-2-carboxybenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, pubchem1360, 4-amimo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209j4m, ksc495q5d, rarechem al bo 0438, buttpark 44\01-93, 4-amino-2-trifluoromethyl benzoicacid
CID PubChem 3836325
Nom IUPAC Acide4-amino-2-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES NC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 183°C to 186°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté ≥97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.