Learn More
Acide 4-amino-2-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415377 5 g 5g
15405377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32626.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 393-06-6 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-06-6
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.14
Numéro MDL MFCD03407959
Clé InChI AMVHEVZYTGHASE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-trifluoromethyl benzoic acid, 5-amino-2-carboxybenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, pubchem1360, 4-amimo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209j4m, ksc495q5d, rarechem al bo 0438, buttpark 44\01-93, 4-amino-2-trifluoromethyl benzoicacid
CID PubChem 3836325
Nom IUPAC Acide4-amino-2-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES NC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 183°C to 186°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté ≥97%