Learn More
4-Amino-2-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418959 5 g 5g
11318755 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12346.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 654-70-6 | C8H5F3N2 | 186.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 654-70-6
Formule moléculaire C8H5F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 186.137
Numéro MDL MFCD00042155
Clé InChI PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-2-trifluoromethyl benzonitrile, 5-amino-2-cyanobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethylaniline, 2-cyano-5-aminobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl aniline, benzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl, unii-l47d9xhc08, 4-amino 2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
CID PubChem 522170
Nom IUPAC 4-amino-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 136°C to 139°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 3278074
Poids de la formule 186.14
Pourcentage de pureté 97%