Learn More
Acide 4-amino-3,5-dichlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437197 5 g 5g
11447197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14982.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56961-25-2 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56961-25-2
Formule moléculaire C7H5Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 206.02
Numéro MDL MFCD00017091
Clé InChI UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloro-4-aminobenzoic acid, unii-bik7ns3b2f, benzoic acid, 4-amino-3,5-dichloro, bik7ns3b2f, 4-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, pubchem14451, acmc-209xmx, 4-14-00-01279 beilstein handbook reference, ksc495s0n, 4-carboxy-2,6-dichloroaniline
CID PubChem 42061
Nom IUPAC Acide 4-amino3,5-dichlorobenzoïque
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Point de fusion ∼290°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 2805751
Poids de la formule 206.03
Pourcentage de pureté 98%