Learn More
4-amino-3,5-dichlorobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11433624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433624 5 g 5g
11423624 1 g 1g
11443624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 11433624 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11269.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78473-00-4
Formule moléculaire C7H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 187.023
Numéro MDL MFCD00017341
Clé InChI COFNCCWGWXFACE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichloro-4-cyanoaniline, 4-cyano-2,6-dichloroaniline, benzonitrile, 4-amino-3,5-dichloro, 3,5-dichloro-4-aminobenzonitrile, 4-amino-3,5-dichloro-benzonitrile, 4-amino-3,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem14453, acmc-1be7s, ksc381a4h, timtec-bb sbb003696
CID PubChem 522706
Nom IUPAC 4-amino-3,5-dichlorobenzonitrile
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2719605
Poids de la formule 187.03
Pourcentage de pureté 97%