Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-Amino-3,5-difluorobenzeneboronique 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497686 1 g 1g
15407696 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62654.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 939968-08-8 | Molecular Formula: C12H16BF2NO2 | Molecular Weight: 255.072 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939968-08-8
Formule moléculaire C12H16BF2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.072
Numéro MDL MFCD18434474
Clé InChI JGOZEXIYNJERIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3,5-difluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-amino-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3,5-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabor, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine, benzenamine, 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 59231931
Nom IUPAC 2,6-difluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3,5-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 255.07
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide