Learn More
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404357
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404357 1 g 1g
11414357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20417.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 3530-15-2 | C4H8N4 | 112.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3530-15-2
Formule moléculaire C4H8N4
Poids moléculaire (g/mol) 112.136
Numéro MDL MFCD00051647
Clé InChI MIIKMZAVLKMOFM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 229800
Nom IUPAC 3,5-diméthyl-1,2,4-triazol-4-amine
SMILES CC1=NN=C(N1N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Point de fusion 196°C to 199°C
Quantité 1 g
Beilstein 115482
Synonyme 3,5-dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine, dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1,2,4-triazole-4-ylamine, acmc-1cpm8, 3,5-dimethyl-4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4 triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine,3,5-dimethyl
Poids de la formule 112.14
Pourcentage de pureté 98%