Learn More
4-Amino-3-fluoropyridine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15445737
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15445737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15445737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32949.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-fluoropyridine
CAS 2247-88-3
Point de fusion 78°C to 82°C
Odeur Characteristic
Formule moléculaire C5H5FN2
Numéro MDL MFCD00234072
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Synonyme 4-amino-3-fluoropyridine, 3-fluoro-4-aminopyridine, 3-fluoro-pyridin-4-ylamine, 3-fluoro-4-pyridylamine, 3-fluoro-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 3-fluoro, pubchem1261, 3-amine-5-fluoropyridine, 3-fluoropyridine-4-amine, acmc-1ck3i
Clé InChI UFIKBUVVVGSMGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC(=C1N)F
Nom IUPAC 3-fluoropyridine-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 112.107
CID PubChem 817122
Poids de la formule 112.11
Pourcentage de pureté 96%