Learn More
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394404 25 g 25g
11384404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394404 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00982.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1750-12-5 | C2H6N6S | 146.172 g/mol
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole is a reagent used in the determination of aldehydes and other reactive chemicals.was used in purpald assay for determination of bacterial polysaccharides containing substituted or unsubstituted glycol in residues such as glycerol, ribitol, arabinitol, furanosyl galactose and sialic acid. It was used as chromogen during the determination of catalase activity in small tissue samples. It was used as reagent in determination of formaldehyde. It was used for derivatization of neutral monosaccharides during HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole est un réactif utilisé pour la détermination des aldéhydes et dʼautres produits chimiques réactifs. Il a été utilisé dans le dosage purpalique pour la détermination des polysaccharides bactériens contenant du glycol substitué ou non substitué dans des résidus tels que le glycérol, le ribitol, lʼarabinitol, le furanosyl galactose et lʼacide sialique. Il a été utilisé comme chromogène lors de la détermination de lʼactivité de la catalase dans de petits échantillons de tissus. Il a été utilisé comme réactif dans la détermination du formaldéhyde. Il a été utilisé pour la dérivatisation de monosaccharides neutres lors de la HPLC.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde. (DMSO)
Remarques
Stocker à -20°C. Évitez tout contact avec la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1750-12-5
Formule moléculaire C2H6N6S
Poids moléculaire (g/mol) 146.172
Numéro MDL MFCD00003098
Clé InChI RDIMQHBOTMWMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, purpald, 4-amino-3-hydrazino-1,2,4-triazol-5-thiol, 1,2,4-triazolidin-3-one, 4-amino-5-thioxo-, hydrazone, purpald r, 4-amino-5-hydrazino-1,2,4-triazole-3-thiol, 1,2,4-triazolidin-3-one, 4-amino-5-thioxo-, 3-hydrazone, 4-amino-5-hydrazinyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 4-amino-5-hydrazinyl-2,4-dihydro, 4-amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazole-3-thiol
CID PubChem 2723946
Nom IUPAC 4-amino-3-hydrazinyl-1H-1,2,4-triazole-5-thione
SMILES C1(=S)NN=C(N1N)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 134867
Informations sur la solubilité Soluble in Dimethyl sulfoxide. (DMSO)
Poids de la formule 146.17
Pourcentage de pureté ≥99%