Learn More
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, TRC
Code produit 30309505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309505 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61117050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 1750-12-5
Formule moléculaire C2 H6 N6 S
Quantité 50 g
Synonyme 4-Amino-5-Hydrazino-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol
Formule InChI InChI=1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9)
SMILES NNc1nnc(S)n1N
Nom IUPAC 4-amino-5-hydraziinyl-1,2,4-triazole-3-thiol
Poids moléculaire (g/mol) 146.17
Poids de la formule 146.0375