Learn More
Acide 4-amino-3-hydroxy-1-naphtalènesulfonique, réactif ACS, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10480651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10480651 100 g Flacon en verre 100g
10209550 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10480651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400851000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-63-2
Formule moléculaire C10H9NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 239.25
Numéro MDL MFCD00004019
Clé InChI RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
CID PubChem 8316
ChEBI CHEBI:19024
Nom IUPAC Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 295°C
Couleur Violet
Résidus d’allumage ≤0.1%
Spectre IR Conforme au rapport de référence
Plage de pourcentage du dosage 90+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC10H5(OH)SO3H
Quantité 100 g
Beilstein 14, 846
Sensibilité Pass Test (To Phosphates)
Merck Index 15, 450
Informations sur la solubilité (in sodium carbonate) Passes test
Poids de la formule 239.25
Pourcentage de pureté 90+%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre