Learn More
Acide 4-amino-3-hydroxy-1-naphtalènesulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10797393 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10797393 25 g Flacon en verre 25g
10103150 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10797393 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149270250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-63-2
Formule moléculaire C10H9NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 239.25
Numéro MDL MFCD00004019
Clé InChI RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
CID PubChem 8316
ChEBI CHEBI:19024
Nom IUPAC Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 295.0°C
Couleur Rose ou violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC10H5(OH)SO3H
Quantité 25 g
Beilstein 14, 846
Merck Index 15, 450
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot sodium bisulfite sol., soluble in alkaline solutions, insoluble in alcohol, ether and benzene
Poids de la formule 239.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre granulaire